Pyroniini G
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Pyronin Y
J61068.03EA 72.6 EUR
J61068.03 J61068.06 J61068.09
Pyroniini G
Pyroniini G
Marker dye for RNA useful in acid buffer systems
Kaava: C₁₇H₁₉ClN₂O
MW: 302,8 g/mol
Sulamispiste: 250…260 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011725
CAS-numero: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190