L(+)-seriini cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J62187.09EA 78.8 EUR
J62187.09 J62187.36 J62187.22 J62187.A1
L(+)-seriini cell culture reagent
L(+)-seriini
Kaava: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Kiehumispiste: 259 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 222 °C
Tiheys: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064224
CAS-numero: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846