L(+)-lysiini ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
J62225.22EA 470 EUR
J62225.22 J62225.14 J62225.36
L(+)-lysiini ≥98%
L(+)-lysiini
Kaava: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Kiehumispiste: 290 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 215 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064433
CAS-numero: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656