1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H59179.06EA 107 EUR
H59179.06 H59179.18
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97%
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Kaava: C₁₄H₂₇BF₄N₂
MW: 310,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09038853
CAS-numero: 244193-56-4