Neutraalipunainen ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: CI 50040
J62643.30EA 276 EUR
J62643.30 J62643.18
Neutraalipunainen ACS
Neutraalipunainen
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Kaava: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Sulamispiste: 290 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012651
CAS-numero: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571