3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63480.03EA 216 EUR
J63480.03 J63480.06 J63480.MD
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Sulamispiste: 176 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00159910
CAS-numero: 74209-34-0