4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J64358.MCEA 106 EUR
J64358.MC J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
4-Amino-1,8-naphthalimide
Kaava: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,21 g/mol
Kiehumispiste: 518 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: >360 °C
Tiheys: 1,105
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00006921
CAS-numero: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1