Oleyl alcohol ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33475.03EA 257 EUR
H33475.03 H33475.14 H33475.06
Oleyl alcohol ≥99%
Oleyl alcohol
Kaava: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Kiehumispiste: 206…207 °C (13 mmHg)
Sulamispiste: ∼ 6 °C
Tiheys: 0,849
Leimahduspiste: 180 °C (356 °F)
MDL numero: MFCD00002993
CAS-numero: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968