1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H59175.18EA 2010 EUR
H59175.18 H59175.06
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Kaava: C₁₀H₁₅N₅
MW: 205,26 g/mol
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07784457
CAS-numero: 448245-52-1