L-fenyylialaniini cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: L-α-fenyylialaniini
J63925.30EA 439 EUR
J63925.30 J63925.22 J63925.36
L-fenyylialaniini cell culture reagent
L-fenyylialaniini
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Kiehumispiste: 313 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 173 °C
Tiheys: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064227
CAS-numero: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271