Bromikresolivihreä, natriumsuola ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
J64284.14EA 257 EUR
J64284.14 J64284.06
Bromikresolivihreä, natriumsuola ACS
Bromikresolivihreä, natriumsuola
Kaava: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Sulamispiste: 230 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00148898
CAS-numero: 62625-32-5