Rhodamine 6G
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J62315.22EA 225 EUR
J62315.22 J62315.14
Rhodamine 6G
Rhodamine 6G
Suitable for fluorescent labelling
Kaava: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Kiehumispiste: ∼200 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012665
CAS-numero: 989-38-8
EINECS: 213-584-9