Rhodamine 6G
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10424950EA 168 EUR
EHERC10424950
Rhodamine 6G
Rhodamine 6G
Kaava: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Kiehumispiste: ∼200 °C (1013 hPa)
MDL numero: MFCD00012665
CAS-numero: 989-38-8
EINECS: 213-584-9