Setripuunöljy
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC0626-500MLEA 151 EUR
TCIAC0626-500ML TCIAC0626-100ML TCIAC0626-25ML
Setripuunöljy
Setripuunöljy
MDL numero: MFCD00132766
CAS-numero: 8000-27-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Acid Value max. 20.0