Aeskuliini-1,5 H2O
Toimittaja: Thermo Scientific
J63114.14EA 385 EUR
J63114.14 J63114.06 J63114.22
Aeskuliini-1,5 H2O
Aeskuliini-1,5 H2O
A naturally occuring antioxidant
Kaava: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
MW: 367,31 g/mol
Sulamispiste: 202…210 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149492
CAS-numero: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5