Dekstraani, M.W. ~ 250,000
Toimittaja: Thermo Scientific
J60200.09EA 82.6 EUR
J60200.09 J60200.18 J60200.36 J60200.22
Dekstraani, M.W. ~ 250,000
Dekstraani
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130935
CAS-numero: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5