Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto) 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
J62556.MDEA 226 EUR
J62556.MD J62556.03
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto) 97%
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto)
Kaava: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787,37 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00065390
CAS-numero: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8