Dihydronikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, dinatriumsuola (NADH-Na2, pelkistetty muoto) 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
J61638.06EA 622 EUR
J61638.06 J61638.03
Dihydronikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, dinatriumsuola (NADH-Na2, pelkistetty muoto) 97%
Dihydronikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, dinatriumsuola (NADH-Na2, pelkistetty muoto)
Kaava: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MW: 709,41 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00036200
CAS-numero: 606-68-8
EINECS: 210-123-3