Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
F792-01EA 0 EUR
F792-01
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Kaava: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825,98 g/mol
Sulamispiste: 174…180 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041762
CAS-numero: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5