Orange G elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: CI 16230
J62743.22EA 86.9 EUR
J62743.22 J62743.A1 J62743.14
Orange G elektroforeesiin
Orange G
Collagen stain for connective tissue
Kaava: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,38 g/mol
Sulamispiste: 141 °C
Tiheys: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012457
CAS-numero: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6