Trikloorietikkahappo (jää) 10% (w/v) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: TCA
J62355.APEA 232 EUR
J62355.AP
Trikloorietikkahappo (jää) 10% (w/v) vesiliuos
Trikloorietikkahappo (jää)
Kaava: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Kiehumispiste: 196 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 54…56 °C
Tiheys: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004177
CAS-numero: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg