Fosforihappo ≥85%
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
40266-2.5LEA 162.18 EUR
40266-2.5L
Fosforihappo ≥85%
Fosforihappo
Kaava: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Sulamispiste: 28 °C
Tiheys: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011340
CAS-numero: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III