Kaliumkloridi 1 M vesiliuos RNase-free
Toimittaja: Thermo Scientific
J62422.AKEA 167 EUR
J62422.AK
Kaliumkloridi 1 M vesiliuos RNase-free
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MW: 74,55 g/mol
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8