Kaliumkloridi 1 M vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
J63739.AEEA 158 EUR
J63739.AE J63739.AK
Kaliumkloridi 1 M vesiliuos
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MW: 74,55 g/mol
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8