Daidzein ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63763.03EA 468 EUR
J63763.03 J63763.MC J63763.ME
Daidzein ≥98%
Daidzein
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Kaava: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Kiehumispiste: 513 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 328…332 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00016954
CAS-numero: 486-66-8
EINECS: 207-635-4