Sitruunahappo ≥99.5% elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J64322.22EA 49.6 EUR
J64322.22 J64322.36 J64322.A3
Sitruunahappo ≥99.5% elektroforeesiin
Sitruunahappo
Purity: 99.5+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Physical Form: Powder
Density: 1.665
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Kaava: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Kiehumispiste: 310 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 153…154 °C
Tiheys: 1,665
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011669
CAS-numero: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg