5-Kloori-2-pentanoni ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
TCIAC0867-25MLEA 180 EUR
TCIAC0867-25ML
5-Kloori-2-pentanoni ≥98.0% (by GC) stabiloitu
5-Kloori-2-pentanoni
Kaava: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Kiehumispiste: 106°C
Sulamispiste: –48 °C
Leimahduspiste: 35°C
MDL numero: MFCD00001008
CAS-numero: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/57/28938057.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %