Perfluorioktaani
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15987100EA 312 EUR
EHERC15987100
Perfluorioktaani
Perfluorioktaani
Kaava: C₈F₁₈
MW: 438,06 g/mol
Kiehumispiste: 102 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –25 °C
Tiheys: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00042083
CAS-numero: 307-34-6
EINECS: 206-199-2