Trietyyliamiini ≥99.5%, high purity
Vaara
1B1180-100MLEA 47.7 EUR
1B1180-100ML
Trietyyliamiini ≥99.5%, high purity
Trietyyliamiini
Kaava: (C₂H₅)₃N
MW: 101,19 g/mol
Kiehumispiste: 90 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009051
CAS-numero: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Color (APHA) 15
Diethylamine 0.2 %
Ethanol 0.2 %
Ethylamine 0.2 %
Moisture (KF) 0.2 %
N-Ethylidene-Ethylamine 0.1 %
Purity 99.5 %
Specific Gravity 0.726 - 0.73