Natriumlauryylisulfaatti 97% elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J64241.22EA 229 EUR
J64241.22 J64241.36 J64241.14
Natriumlauryylisulfaatti 97% elektroforeesiin
Natriumlauryylisulfaatti
Purity: 98%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Sulamispiste: ∼206 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08710
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg