p-anisaldehydi liuos etanolissa (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, TLC-analyyseihin
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAA1674-500MLEA
96.8
EUR
TCIAA1674-500ML
TCIAA1674-100ML
p-anisaldehydi liuos etanolissa (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, TLC-analyyseihin
p-anisaldehydi
Kaava:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Sulamispiste: 0…2 °C |
MDL numero:
MFCD00003385 CAS-numero: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 13,00666 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Color test | A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde. |