1,2-Difluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with copper chip
TCIAD2560-10GEA 45.1 EUR
TCIAD2560-10G
1,2-Difluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Kaava: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Leimahduspiste: 73°C
MDL numero: MFCD00044630
CAS-numero: 64248-58-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/32/28979532.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %