Erythrosin B, powder, spirit soluble
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: C.I. 45430:2
J62619.22EA 622 EUR
J62619.22 J62619.14 J62619.06
Erythrosin B, powder, spirit soluble
Erythrosin B
Kaava: C₂₀H₈I₄O₅
MW: 835,89 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005044
CAS-numero: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0