2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H35525.09EA 437 EUR
H35525.09 H35525.03
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Kaava: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Sulamispiste: 185…189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022852
CAS-numero: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0