1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J65118.03EA 285 EUR
J65118.03 J65118.MD
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Kaava: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Sulamispiste: 229…231 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 22059-21-8