α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAD4020-5GEA
51.7
EUR
TCIAD4020-5G
TCIAD4020-25G
α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (by GC)
α,3,5-Tribromotoluene
Kaava:
C₇H₅Br₃ MW: 328,83 g/mol Kiehumispiste: 169°C Sulamispiste: 93…95 °C |
MDL numero:
MFCD00052415 CAS-numero: 56908-88-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |