8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J65304.22EA 473 EUR
J65304.22 J65304.14
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004032
CAS-numero: 119-28-8
EINECS: 204-311-4
UN: 2585
ADR: 8,III