Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63035.14EA 150 EUR
J63035.14 J63035.06
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Lidocaine hydrochloride monohydrate
Kaava: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Sulamispiste: 75…79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150329
CAS-numero: 6108-05-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III