4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61336.MCEA 1070 EUR
J61336.MC
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Useful for amino acid and amine fluorescent labeling in HPLC
Kaava: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Sulamispiste: 53…57 °C
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010196
CAS-numero: 29270-56-2