8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J65332.06EA 85.2 EUR
J65332.06 J65332.14 J65332.22
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
Sulamispiste: 215…217 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003998
CAS-numero: 82-76-8
EINECS: 201-438-7