TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61189.14EA 63.6 EUR
J61189.14 J61189.22
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt) ≥98%
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Zwitterionic buffer
Kaava: C₇H₁₆NNaO₆S
MW: 265,26 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00069903
CAS-numero: 91000-53-2