TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
Toimittaja: Thermo Scientific
J62706.14EA 112 EUR
J62706.14
TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
A zwitterionic Good's Buffer
Kaava: C₆H₁₄NNaO₆S
MW: 251,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065482
CAS-numero: 70331-82-7