Bentsoyyliperoksidi stabiloitu, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
B5907-1VLEA 36.7 EUR
B5907-1VL
Bentsoyyliperoksidi stabiloitu, Sigma-Aldrich®
Bentsoyyliperoksidi
Kaava: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
MDL numero: MFCD00003071
CAS-numero: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,