Retinol all trans (synthetic) 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
J62079.03EA
748
EUR
J62079.03
Retinol all trans (synthetic) 95%
Retinol all trans
Kaava:
C₂₀H₃₀O MW: 286,46 g/mol Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD00001552 CAS-numero: 68-26-8 EINECS: 200-683-7 |