Kaliumkloridi
Toimittaja: G Bioscienes
RC-123EA 161 EUR
RC-123
Kaliumkloridi
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MW: 74,55 g/mol
Kiehumispiste: 1420 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 773 °C
Tiheys: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704