Kaliumkloridi
Toimittaja: G Bioscienes
RC-124EA
225
EUR
RC-124
Kaliumkloridi
Kaliumkloridi
Kaava:
KCl MW: 74,55 g/mol Kiehumispiste: 1420 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 773 °C Tiheys: 1,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011360 CAS-numero: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 13,07704 |