Kaliumjodidi
Toimittaja: G Bioscienes
P319EA 138 EUR
P319
Kaliumjodidi
Kaliumjodidi
Kaava: Kl
MW: 166 g/mol
Kiehumispiste: 1330 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 686 °C
Tiheys: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011405
CAS-numero: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 12,07809