Rikkihappo 95-97%
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.17048.1000EA 68.7 EUR
1.17048.1000
Rikkihappo 95-97%
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: ∼335 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3 °C
Tiheys: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,
Merck Index: 14,08974