Magnesiumkloridi, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO223211000EA
51.2
EUR
ACRO223211000
ACRO223210025
ACRO223210010
ACRO223210250
Magnesiumkloridi, pure
Magnesiumkloridi
Kaava:
MgCl₂ MW: 95,21 g/mol Kiehumispiste: 1412 °C (760 mmHg) Sulamispiste: 708 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011106 CAS-numero: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Testitulosten erittely
Appearance | White Powder (May contain grey to black particles) |
Titration Complexometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤3 % (K.F.) |