Sinkkioksidi, NanoArc® ZN-0605
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
45849.36EA 232 EUR
45849.36 45849.22
Sinkkioksidi, NanoArc® ZN-0605
Sinkkioksidi
Kaava: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Sulamispiste: 1975 °C
Tiheys: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011300
CAS-numero: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200